Learn More
- Home
- Products
- Bains
- Accessoires pour bains
- HUBER Adaptateur pour bain
HUBER Adaptateur pour bain
Code produit 10259651
Change view
Click to view available options
Dimensions:
M16 x 1 femelle à G 1/2 femelle
M16 x 1 femelle à G 3/4 femelle
M16 x 1 femelle à M16 x 1 femelle
M16 x 1 femelle à M30 x 1,5 mâle
M16 x 1 femelle à R 1/2 mâle
M16 x 1 mâle à G1/2 femelle
M16 x 1 mâle à G1/2 mâle
M16 x 1 mâle à G3/4 femelle
M16 x 1 mâle à M16 x 1 mâle
M16 x 1 mâle à M24 x 1,5 femelle
M16 x 1 mâle à M24 x 1,5 mâle
M16 x 1 mâle à M30 x 1,5 femelle
M24 x 1,5 femelle à 3/4 NPT femelle
M24 x 1,5 mâle M30 x 1,5 femelle
M24 x 1,5 mâle à RP 1/2 femelle
M30 x 1,5 femelle à G 1 femelle
M30 x 1,5 femelle à G 1/2 mâle
M30 x 1,5 femelle à G 3/8 mâle
M30 x 1,5 femelle à G1/2 femelle
M30 x 1,5 femelle à G3/4 femelle
M30 x 1,5 femelle à M38 x 1,5 mâle
M30 x 1,5 mâle à G 1 mâle
M30 x 1,5 mâle à G 1/2 mâle
M30 x 1,5 mâle à G3/4 femelle
M30 x 1,5 mâle à Rp1/2 femelle
Rp 1/2 femelle à 3/4 NPT femelle
Rp 1/2 femelle à Rp 1/2 femelle
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
| Code produit | Dimensions | unitSize |
|---|---|---|
| 10259651 | M16 x 1 femelle à M16 x 1 femelle | 1 pièce |
| 10759562 | Rp 1/2 femelle à Rp 1/2 femelle | 1 pièce |
| 10638772 | Rp 1/2 femelle à 3/4 NPT femelle | 1 pièce |
| 10127651 | M16 x 1 femelle à R 1/2 mâle | 1 pièce |
| 10640303 | M16 x 1 femelle à G 3/4 femelle | - |
| 10209511 | M16 x 1 femelle à G 1/2 femelle | 1 pièce |
| 10584922 | M16 x 1 femelle à M30 x 1,5 mâle | 1 pièce |
| 10504552 | M16 x 1 mâle à G1/2 femelle | 1 pièce |
| 10127701 | M16 x 1 mâle à G1/2 mâle | 1 pièce |
| 10289551 | M16 x 1 mâle à G3/4 femelle | 1 pièce |
| 10341732 | M16 x 1 mâle à M16 x 1 mâle | 1 pièce |
| 10750984 | M24 x 1,5 femelle à 3/4 NPT femelle | 1 pièce |
| 10243722 | M16 x 1 mâle à M30 x 1,5 femelle | 1 pièce |
| 10023692 | M16 x 1 mâle à M24 x 1,5 femelle | - |
| 11557384 | M24 x 1,5 mâle M30 x 1,5 femelle | 1 pièce |
| 10013742 | M16 x 1 mâle à M24 x 1,5 mâle | 1 pièce |
| 10783276 | M24 x 1,5 mâle à RP 1/2 femelle | 1 pièce |
| 10025661 | M30 x 1,5 femelle à G 1 femelle | 1 pièce |
| 10219701 | M30 x 1,5 femelle à G1/2 femelle | 1 pièce |
| 10600693 | M30 x 1,5 femelle à G 1/2 mâle | 1 pièce |
| 10127941 | M30 x 1,5 femelle à G3/4 femelle | 1 pièce |
| 10670493 | M30 x 1,5 femelle à G 3/8 mâle | - |
| 10299741 | M30 x 1,5 mâle à G 1 mâle | 1 pièce |
| 10209701 | M30 x 1,5 mâle à Rp1/2 femelle | 1 pièce |
| 10197741 | M30 x 1,5 mâle à G 1/2 mâle | 1 pièce |
| 10289741 | M30 x 1,5 mâle à G3/4 femelle | 1 pièce |
| 10509625 | M30 x 1,5 femelle à M38 x 1,5 mâle | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10259651
Fournisseur
HUBER
Code fournisseur
6359
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermostats |
| Type | Adaptateur |
| Dimensions | M16 x 1 femelle à M16 x 1 femelle |