Learn More
Hettich™ Adaptateur pour les portoirs n° 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Description
- Adaptateur pour les portoirs n° 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
- À utiliser avec Hettich Rotors
- Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur pour rotor |
| Type de tube | Sang / urine, fond rond |
| Capacité | 30 tubes de 2,7 à 7 ml |
| Diamètre max. du tube | 12 mm |
| Longueur max. du tube | 100 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Portoirs n° 4254, 4547-B, 4579-A, 4890 |
| Récipients par adaptateur | 30 |