Learn More
Hettich™ Adaptateur pour les portoirs n° 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Code produit p-7115940
Change view
Click to view available options
Capacité:
19 tubes de 4 à 15 ml
21 tubes de 1,6 à 7 ml
225 mL
250 mL
2 x 100 ml
30 tubes de 2,7 à 7 ml
4 x 50 ml
7 x 25 à 30 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité
12013914 30 tubes de 2,7 à 7 ml
10783087 19 tubes de 4 à 15 ml
12023914 21 tubes de 1,6 à 7 ml
12033914 7 x 25 à 30 ml
12043914 4 x 50 ml
10032153 2 x 100 ml
10215592 250 mL
11435048 225 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12013914 Fournisseur Hettich™ Code fournisseur 4433
Conçu pour être utilisé avec les rotors Hettich. Les rotors Hettich sont optimisés pour une utilisation continue et une durée de vie prolongée
  • Adaptateur pour les portoirs n° 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
  • À utiliser avec Hettich Rotors
  • Compatible avec un vaste choix de tubes pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Sang / urine, fond rond
Capacité 30 tubes de 2,7 à 7 ml
Diamètre max. du tube 12 mm
Longueur max. du tube 100 mm
À utiliser avec (équipement) Portoirs n° 4254, 4547-B, 4579-A, 4890
Récipients par adaptateur 30