missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour tubes à centrifuger

Code produit 10331372
Change view
Click to view available options
Capacité:
1 tube de 30 ml
1 tube de 5 ml
19 tubes de 15 ml
2 tubes de 10 ml
8 tubes de 50 ml
Conditionnement:
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10331372 1 tube de 5 ml 2 pièces
10543493 2 tubes de 10 ml 2 pièces
11730829 1 tube de 30 ml 2 pièces
11760789 19 tubes de 15 ml 2 pièces
11710829 8 tubes de 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10331372 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 13070

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Maintient fermement les tubes à centrifuger lors du procédé de centrifugation.

  • Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
  • 2/kit

Spécification

Type Adapter
Type de tube Vacutainer
Capacité 1 tube de 5 ml
Diamètre max. du tube 13,5/17 mm
Longueur max. du tube de 70 à 82 mm
À utiliser avec (équipement) 13012, Porte-tubes multiple pour 4 tubes de 5 à 15 mL (lot de 2), 13042, Porte-tubes multiple pour 6 monovettes de 5 à 15 mL (lot de 2), 12072, Rotor angulaire 20 x 15 mL complet, 12073, Rotor angulaire 30 x 15 mL complet, 13035, Porte-tubes multiple pour 4 tubes de 5 à 15 mL (lot de 2), 13037, Porte-tubes multiple pour 6 tubes de 5 à 15 mL (lot de 2)
Nb par paquet 2/boîte
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.