Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateur pour tubes à centrifuger
Description
- Maintient une variété de tailles et de capacités de tubes
- 2/kit
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | 15000, 15010, 15039 |
| Capacité | 2 tubes de 10 ml |
| Diamètre max. du tube | de 16 à 17,5 mm |
| Longueur max. du tube | de 75 à 90 mm |
| À utiliser avec (équipement) | 12155, Rotor d'angle 4 x 80/85 mL avec couvercle, 12159, Rotor d'angle 6 x 80/85 mL, 12165, Rotor d'angle 6 x 80/85 mL |
| Nb par paquet | 2/boîte |