Learn More
Berthold Technologies Adaptateur pour tubes 12 x 75 mm
Code produit 31777319 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Adaptateur (1 Pc.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
31777319 Adaptateur (1 Pc.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777319 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 56729S
Expédition estimée: 13-11-2026
Adaptateur à tube pour prendre en charge les mesures de tube avec des luminomètres à tube compatibles.
  • Des adaptateurs pour tubes 12 x 75 mm sont déjà inclus avec le Lumat, mais ils peuvent être achetés séparément si nécessaire.
Spécification
Type Adaptateur
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Analyses de luminescence
À utiliser avec (équipement) Luminomètre à tubes Lumat LB 9510
Comprend Adaptateur (1 Pc.)