Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour tubes coniques
Code produit 10616640 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor A-4-81 et rotor FA-45-6-30
Rotor FA-45-6-30
Conditionnement:
2 pièces
7 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10616640 Rotor A-4-81 et rotor FA-45-6-30 7 pièces
10725642 Rotor FA-45-6-30 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10616640 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5820718005
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour une utilisation avec une variété de produits afin d’étendre les capacités de manipulation des liquides au laboratoire
  • 2/boîte ou 4/boîte
  • À utiliser avec Eppendorf Rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Conique
Capacité 15 ml
À utiliser avec (équipement) Rotor A-4-81 et rotor FA-45-6-30
Couleur Orange
Nb par paquet Jeu de 7