Learn More
Berthold Technologies Adaptateur pour tubes de microcentrifuge
Code produit 31777304 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Adaptateur (1 Pc.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
31777304 Adaptateur (1 Pc.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777304 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 57064S
Expédition estimée: 11-12-2026
Pour le luminomètre à tubes Berthold Lumat LB 9510
  • Des adaptateurs pour tubes microcentrifuges sont déjà inclus avec le Lumat, mais ils peuvent être achetés séparément si nécessaire.
Spécification
Type Adaptateur
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Analyses de luminescence
À utiliser avec (équipement) Luminomètre à tubes Lumat LB 9510
Comprend Adaptateur (1 Pc.)