Learn More
RETSCH Adaptateur et couvercles
Code produit 11934412 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tamis de test
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11934412 Tamis de test 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11934412 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 02.025.0070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00€
    394.00€ / 1 pièces
    Économisez 404.00€
    50% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Specifications
Type de produit Adaptateur et couvercles
Poids (métrique) 2,2 kg
À utiliser avec (équipement) Tamis de test
Quantité d’emballage 1 de chaque