Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4xUniversal
Code produit 15820937 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 flacon Nalgene de 1 l
1 flacon à fond plat de 750 ml
16 microtubes de 5 ml, 16 tubes coniques de 15 ml, 1 plaque MTP / DWP
1 flacon conique de 500 ml
21 tubes à fond rond de 9 ml
26 tubes à fond rond de 7,5 à 12 ml
30 tubes à fond rond de 4 à 8 ml
46 tubes de 12 x 75 mm ou 5 ml, tubes à fond rond (FACS )
5 plaques MTP/DWP/PCR
7 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque de 96/384 puits, 1 flacon à fond plat de 250 ml, 1 flacon conique de 175 à 225 ml
7 tubes à jupe de 50 ml, 7 tubes Oak Ridge de 30 ml
9 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque
Type de tube:
Conique
Fond plat
Fond plat / conique
Fond rond
Fond rond (FACS )
Fond à jupe, Oak Ridge
Microtube, conique
PCR
Nbre de positions:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Conditionnement:
2 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type de tube Nbre de positions Conditionnement
15820937 9 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque Conique 9/1 2 pièces
15810937 7 tubes à jupe de 50 ml, 7 tubes Oak Ridge de 30 ml Fond à jupe, Oak Ridge 7/7 2 pièces
15758112 1 flacon Nalgene de 1 l Fond plat 1 2 pièces
15890927 1 flacon conique de 500 ml Conique 1 2 pièces
15870927 1 flacon à fond plat de 750 ml Fond plat 1 2 pièces
15840927 5 plaques MTP/DWP/PCR PCR 5 2 pièces
15820927 7 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque de 96/384 puits, 1 flacon à fond plat de 250 ml, 1 flacon conique de 175 à 225 ml Fond plat / conique 7/1/1/1 2 pièces
15880927 46 tubes de 12 x 75 mm ou 5 ml, tubes à fond rond (FACS ) Fond rond (FACS ) 46 2 pièces
15830927 16 microtubes de 5 ml, 16 tubes coniques de 15 ml, 1 plaque MTP / DWP Microtube, conique 16/16/1 2 pièces
15800937 21 tubes à fond rond de 9 ml Fond rond 21 2 pièces
15850927 26 tubes à fond rond de 7,5 à 12 ml Fond rond 26 2 pièces
15860927 30 tubes à fond rond de 4 à 8 ml Fond rond 30 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 15820937 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5910769008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00€
    384.00€ / 2 pièces
    Économisez 29.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 28-10-2026
L’adaptateur pour le rotor S-4xUniversalf facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4xUniversal.
  • Adapté aux godets pour rotor S-4xUniversal
  • Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de plaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de tube Conique
Capacité 9 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque
À utiliser avec (équipement) Rotor S-4xUniversal
Nbre de positions 9/1
Nb par paquet 2