Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour rotor S-4xUniversal
Product Code. 15830927 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Capacité:
1 flacon Nalgene de 1 l
1 flacon à fond plat de 750 ml
16 microtubes de 5 ml, 16 tubes coniques de 15 ml, 1 plaque MTP / DWP
1 flacon conique de 500 ml
21 tubes à fond rond de 9 ml
26 tubes à fond rond de 7,5 à 12 ml
30 tubes à fond rond de 4 à 8 ml
46 tubes de 12 x 75 mm ou 5 ml, tubes à fond rond (FACS )
5 plaques MTP/DWP/PCR
7 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque de 96/384 puits, 1 flacon à fond plat de 250 ml, 1 flacon conique de 175 à 225 ml
7 tubes à jupe de 50 ml, 7 tubes Oak Ridge de 30 ml
9 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque
Type de tube:
Conique
Fond plat
Fond plat / conique
Fond rond
Fond rond (FACS )
Fond à jupe, Oak Ridge
Microtube, conique
PCR
Nbre de positions:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Unit Size:
2 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Type de tube Nbre de positions Unit Size
15830927 16 microtubes de 5 ml, 16 tubes coniques de 15 ml, 1 plaque MTP / DWP Microtube, conique 16/16/1 2 pièces
15810937 7 tubes à jupe de 50 ml, 7 tubes Oak Ridge de 30 ml Fond à jupe, Oak Ridge 7/7 2 pièces
15820937 9 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque Conique 9/1 2 pièces
15758112 1 flacon Nalgene de 1 l Fond plat 1 2 pièces
15890927 1 flacon conique de 500 ml Conique 1 2 pièces
15870927 1 flacon à fond plat de 750 ml Fond plat 1 2 pièces
15840927 5 plaques MTP/DWP/PCR PCR 5 2 pièces
15820927 7 tubes coniques de 50 ml, 1 microplaque de 96/384 puits, 1 flacon à fond plat de 250 ml, 1 flacon conique de 175 à 225 ml Fond plat / conique 7/1/1/1 2 pièces
15880927 46 tubes de 12 x 75 mm ou 5 ml, tubes à fond rond (FACS ) Fond rond (FACS ) 46 2 pièces
15800937 21 tubes à fond rond de 9 ml Fond rond 21 2 pièces
15850927 26 tubes à fond rond de 7,5 à 12 ml Fond rond 26 2 pièces
15860927 30 tubes à fond rond de 4 à 8 ml Fond rond 30 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15830927 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5910752008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00€
    319.00€ / 2 pièces
    Économisez 24.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 26-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’adaptateur pour le rotor S-4xUniversalf facilite l’utilisation de tailles, de formes et de quantités spécifiques de récipients dans les godets pour rotor pour le rotor S-4xUniversal.
  • Adapté aux godets pour rotor S-4xUniversal
  • Accueille une sélection de tubes, de flacons ou de plaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de tube Microtube, conique
Capacité 16 microtubes de 5 ml, 16 tubes coniques de 15 ml, 1 plaque MTP / DWP
Diamètre max. du tube 17 mm
Longueur max. du tube 124 mm, 64 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor S-4xUniversal
Nbre de positions 16/16/1
Nb par paquet 2