Learn More
Fisherbrand™ Adaptateur pour instruments de mesure Traceable™, VAC universel à 9 VDC
Code produit 17337629 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Instruments de mesure Traceable™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17337629 Instruments de mesure Traceable™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17337629 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 1960134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    50.76€ / 1 pièces
    Économisez 1.24€
    2% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Optimisez les performances de vos instruments de mesure de conductivité et de pH/ORP grâce à l’adaptateur pour instruments de mesure Traceable™, VAC universel à 9 VDC.
  • Comprend quatre adaptateurs de prise d’alimentation différents pour convertir 115/220 VAC en 9 VDC
  • Comprend le certificat NIST Traceable de notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA (1750.01)
Spécification
Type Adaptateur secteur
Certifications/Conformité Aucun
À utiliser avec (équipement) Instruments de mesure Traceable™