Learn More
asecos™ Adaptateur pour UFA
Code produit 11908827 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoires hautes de 1555 mm de large
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11908827 Armoires hautes de 1555 mm de large 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11908827 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 30391
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Adaptateur pour une utilisation avec le système de filtre à recirculation d’air UFA, hauteur = 90 mm
  • Tôle d’acier peinte
  • Pour les modèles : XL90, VBF (T)197
  • Pour les armoires hautes avec une largeur de corps de 1555 cm
  • Pour une utilisation avec le système de filtre à recirculation d’air UFA, hauteur = 90 mm
Spécification
Description Adaptateur pour caisson de ventilation à filtre intégré UFA, H=90 mm (tôle d’acier laqué) pour XL90/VBF.(T)197
À utiliser avec (équipement) Armoires hautes de 1555 mm de large
Revêtement de surface Peinture
Poids (métrique) 1,50 kg
Matériau Acier
Type de produit Adaptateur