Learn More
Berthold Technologies Fioles adaptatrices 15 x 42 mm
Code produit 31777384 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Adaptateurs (10 Pc.)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend
31777384 Adaptateurs (10 Pc.)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777384 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 32737
Expédition estimée: 09-12-2026
Pour utilisation avec des luminomètres à tube portables junior.
  • Empêcher les tubes de bouger pendant la mesure
  • Protéger la chambre d’échantillonnage contre la contamination
  • Contenir les déversements de réactifs à l’intérieur de l’adaptateur
  • Permettre un remplacement rapide de l’adaptateur
Spécification
Couleur Transparente
À utiliser avec (équipement) Luminomètre portable Junior LB 9509
Hauteur (métrique) 42 mm
Largeur (métrique) 15 mm
Comprend Adaptateurs (10 Pc.)