Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs de rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml
Code produit 10449181 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 tubes Microtainer de 0,25 à 0,4 ml
6 tubes PCR de 0,2 ml
6 tubes PCR de 0,5 à 0,6 ml
6 x 0,5 à 0,6 mL Microtainer Tubes
À utiliser avec (application):
0,5 mL ou 0,6 mL Microtainer Tubes
Tubes Backman de 0,4 ml
Tubes PCR de 0,2 ml
Type de tube:
Backman
Eppendorf
PCR
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (application) Type de tube Conditionnement
10449181 6 x 0,5 à 0,6 mL Microtainer Tubes 0,5 mL ou 0,6 mL Microtainer Tubes Eppendorf 6 pièces
10690542 6 tubes PCR de 0,2 ml Tubes PCR de 0,2 ml PCR 6 pièces
10227810 6 tubes Microtainer de 0,25 à 0,4 ml Tubes PCR de 0,2 ml PCR 6 pièces
10317991 6 tubes PCR de 0,5 à 0,6 ml Tubes Backman de 0,4 ml Backman 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10449181 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5425716001
Expédition estimée: 28-10-2026
Utilisez ces adaptateurs avec une variété de tubes et rotors. Les adaptateurs Eppendorf™ fonctionnent avec tous les rotors de microcentrifugeuse 1,5/2,0 ml.
  • Adaptateurs de rotors
  • 6/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Eppendorf
Capacité 6 x 0,5 à 0,6 mL Microtainer Tubes
À utiliser avec (équipement) Rotor F-45-48-11
Angle Fixe
À utiliser avec (application) 0,5 mL ou 0,6 mL Microtainer Tubes
Nb par paquet 6/boîte