Learn More
Carl Zeiss™ Adaptateurs
Code produit 10738683
Change view
Click to view available options
Type:
Adaptateur 60N - T2, 1,0x
Adaptateur DSLR P95-T2 1,6x
Adaptateur vidéo 44 C, 0,66 po, 0,63X
Adaptateur vidéo 60 C, 0,5 po, 0,5X
Adaptateur vidéo, 44, 0,5 po, 0,5X
Adaptateur vidéo, 44 C 2/3, 1,0X
Pièce de préparation 60-44
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10738683 Pièce de préparation 60-44 1 pièce
11891083 Adaptateur vidéo, 44 C 2/3, 1,0X 1 pièce
11876482 Adaptateur vidéo 44 C, 0,66 po, 0,63X 1 pièce
11810903 Adaptateur vidéo, 44, 0,5 po, 0,5X 1 pièce
12574346 Adaptateur 60N - T2, 1,0x 1 pièce
11866472 Adaptateur vidéo 60 C, 0,5 po, 0,5X 1 pièce
11855143 Adaptateur DSLR P95-T2 1,6x 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10738683 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4561400000000
Adaptateur pour caméra monture C 1/2 in.
• 1/ Sélectionner la colonne d'adaptation caméra ou appareil photo
• 2/ Sélectionner le modèle de stéréo/microscope
• 3/ Identifier l'adaptateur adéquat
• Adaptateur caméra C 1/3'0,5x
• Pour microscope équipé d'une sortie trinoculaire
• Axiostar, Axiostar+, Axiolab, Axiolab A et pol, Axiotech, axioskop 40
• Adaptateur pour appareil photo numérique
• Stemi 2000C, SV6, SV11, SV11 Apo
• Adaptation caméra / appareil photo
• 1/ Sélectionner la colonne adpatation caméra ou appareil photo
• 2/ Sélectionner votre modèle de stéréo/microscope
• Adaptateur caméra monture C
• Adaptation caméra
• Adaptation appareil photo
• Adaptateur pour caméra C1/3 0,5X
• Pour microscope équipé d'une sortie trinoculaire
• Accessoires obligatoires les accessoires de la colonne suivante les accessoires de la colonne suivante tube TVC de la même taille que le capteur CCD de la caméra.
Spécification
Type Pièce de préparation 60-44