Learn More
Carl Zeiss™ Adaptateurs
Code produit 12574346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Adaptateur 60N - T2, 1,0x
Adaptateur DSLR P95-T2 1,6x
Adaptateur vidéo 44 C, 0,66 po, 0,63X
Adaptateur vidéo 60 C, 0,5 po, 0,5X
Adaptateur vidéo, 44 C 2/3, 1,0X
Adaptateur vidéo, 44, 0,5 po, 0,5X
Pièce de préparation 60-44
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
12574346 Adaptateur 60N - T2, 1,0x 1 pièce
10738683 Pièce de préparation 60-44 1 pièce
11891083 Adaptateur vidéo, 44 C 2/3, 1,0X 1 pièce
11876482 Adaptateur vidéo 44 C, 0,66 po, 0,63X 1 pièce
11810903 Adaptateur vidéo, 44, 0,5 po, 0,5X 1 pièce
11866472 Adaptateur vidéo 60 C, 0,5 po, 0,5X 1 pièce
11855143 Adaptateur DSLR P95-T2 1,6x 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12574346 Fournisseur Carl Zeiss™ Code fournisseur 4261030000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2830.00€
    61.00€ / 1 pièces
    Économisez 2769.00€
    97% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026