Learn More
Eppendorf™ Adaptateur pour godet rectangulaire de 100 ml
Code produit 10618631 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1,2 à 5 ml
1,5 à 2 ml
15 ml
18 à 120 ml
18 à 30 ml
2,6 à 7 ml
3 à 15 ml
30 à 50 ml
50 à 75 ml
50 mL
7 à 18 ml
Conditionnement:
2 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10618631 2,6 à 7 ml 2 pièces
10266861 1,2 à 5 ml 2 pièces
10555921 1,5 à 2 ml 2 pièces
10318611 50 à 75 ml 2 pièces
10681502 18 à 120 ml 2 pièces
10786722 30 à 50 ml 2 pièces
10398411 50 mL 2 pièces
10648821 18 à 30 ml 2 pièces
10297581 7 à 18 ml 2 pièces
10247251 3 à 15 ml 2 pièces
10328371 15 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10618631 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5804752007
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour une utilisation avec les tubes Eppendorf
  • Adaptateurs pour godets rectangulaires
  • Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
  • Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Capacité 2,6 à 7 ml
À utiliser avec (équipement) Seau rectangulaire de 100 ml
Taille de l’alésage (métrique) 13 mm
Nbre de positions 36
À utiliser avec (application) Tubes à essai standard, Vacutainer, Falcon et microtubes à essai
Nb par paquet 2/boîte