Learn More
Beskrivning
- Adaptateurs pour godets rectangulaires
- Pour une utilisation avec le rotor A-4-44
- Disponibles dans un vaste choix de tailles pour un large éventail d’applications
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Adapter |
| Capacité | 30 à 50 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Seau rectangulaire de 100 ml |
| Taille de l’alésage (métrique) | 31 mm |
| Nbre de positions | 4 |
| À utiliser avec (application) | Tubes à essai standard, Vacutainer, Falcon et microtubes à essai |
| Nb par paquet | 2/boîte |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?