Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet de 400 ml
Code produit 11588623 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
2,6 à 5 ml
400 mL
50 mL
7 à 17 ml
Type de tube:
Conique
Plat
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type de tube unitSize
11588623 2,6 à 5 ml Plat 2 pièces
11850252 400 mL Plat 2 pièces
11578683 7 à 17 ml Plat 2 pièces
10263592 50 mL Conique 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11588623 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5810720001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces adaptateurs avec les godets de 400 ml pour rotors Eppendorf™.
  • 2 adapteurs/boîte
  • Compatible avec les tubes et les seaux coniques ou plats pour Eppendorf rotors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Plat
Capacité 2,6 à 5 ml
À utiliser avec (équipement) 25 tubes à fond rond, 2,6 - 5 mL, pour seaux rectangulaires de 500 mL dans les rotors A-4-81 et S-4x500
Taille de l’alésage (métrique) 13 mm
Nbre de positions 100
Nb par paquet 2/boîte