Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godets rectangulaires dans le rotor A-4-81
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Adaptateurs pour rotor
- Pour godets rectangulaires
- Disponible dans un vaste choix de tailles pour s’adapter à un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Fond rond |
| Capacité | 2,6 à 7 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Godet rectangulaire de 500 ml pour rotor A-4-81 |
| Taille de l’alésage (métrique) | 13 mm |
| Nbre de positions | 18 |
| Nb par paquet | 2/boîte |