Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godets rectangulaires dans le rotor A-4-81
Code produit 11830242 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15 ml
180 à 250 ml
2,6 à 7 ml
3 à 15 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11830242 15 ml 2 pièces
11833981 180 à 250 ml 2 pièces
11803432 3 à 15 ml 2 pièces
10137533 2,6 à 7 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11830242 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5810722004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    209.00€ / 2 pièces
    Économisez 20.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Avec ces adaptateurs, le rotor A-4-81 pour centrifugeuse Eppendorf 5810 / 5810 R gagne en flexibilité
  • Adaptateurs pour rotor
  • Pour godets rectangulaires
  • Disponible dans un vaste choix de tailles pour s’adapter à un large éventail d’applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Conique
Capacité 15 ml
À utiliser avec (équipement) Seau rectangulaire de 400 ml pour rotor A-4-81
Taille de l’alésage (métrique) 17,5 mm
Nbre de positions 48
Nb par paquet 2/boîte