Description
- Adaptateurs pour rotor
- Pour godets rectangulaires
- Disponible dans un vaste choix de tailles pour s’adapter à un large éventail d’applications
Specifications
Specifications
| Type | Adapter |
| Type de tube | Standard, Vacutainer Tubes et flacons Falcon |
| Capacité | 180 à 250 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Godet rectangulaire de 500 ml pour rotor A-4-81 |
| Taille de l’alésage (métrique) | 62 mm |
| Nbre de positions | 1 |
| À utiliser avec (application) | Godet rectangulaire de 400 ml à utiliser avec les tubes et flacons standard, Vacutainer, Falconbr/ |
| Nb par paquet | 2/boîte |