Description
Portoir centrifugeuse 5702/R/RH
• Portoir rond
• Non compatible capuchon anti-aérosol
• Portoir rond
• Non compatible capuchon anti-aérosol
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Type de tube | Falcon conique |
| Capacité | 2 à 7 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Seau rond de 85 ml |
| Taille de l’alésage (métrique) | 12,5 mm |
| Nbre de positions | 20 |
| Nb par paquet | 2/boîte |