Learn More
Eppendorf™ Adaptateur de rotor pour tubes Falcon de 50 ml
Code produit 11562225 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
50 mL
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
11562225 50 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11562225 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702734004
En stock
Cet adaptateur offre une flexibilité pour les godets ronds de 100 ml de rotor A-4-38.
  • Accepte 1 tube conique de 50 ml
  • Pour une utilisation avec le rotor A-4-38
  • Ensemble de 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Falcon conique
Capacité 50 mL
À utiliser avec (équipement) Godet rond
Taille de l’alésage (métrique) 30 mm
Nbre de positions 1
Nb par paquet 2/boîte