Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor conique à angle fixe Falcon™
Code produit 10296761 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15 ml
50 mL
Conditionnement:
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10296761 50 mL 2 pièces
10003181 15 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10296761 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5804775007
Expédition estimée: 26-10-2026
Utilisez ces adaptateurs avec les rotors coniques à angle fixe Falcon™.
  • kit de 2 adaptateurs
  • Compatible avec le rotor F-34-6-38
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Falcon conique
Capacité 50 mL
À utiliser avec (équipement) Rotor angulaire fixe
Taille de l’alésage (métrique) 29,5 mm
Nbre de positions 6
Nb par paquet 2/boîte