Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour rotor à fond rond à angle fixe
Code produit 10450332 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
15 à 18 ml
5 mL
7 à 15 ml
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10450332 5 mL 2 pièces
10053311 7 à 15 ml -
10249351 15 à 18 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10450332 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5804774000
En stock
Améliorez la flexibilité des centrifugeuses Eppendorf grâce à ces adaptateurs de rotor
  • Adaptateurs
  • Pour rotors à angle fixe à fond rond Eppendorf™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Fond rond
Capacité 5 mL
À utiliser avec (équipement) Rotor angulaire fixe
Taille de l’alésage (métrique) 29 mm
Nbre de positions 6
Nb par paquet 2/boîte