Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotor HIGHConic III.
Code produit 15798139 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1,5/2,0 ml
12 ml
16 ml
3,5 ml
38 ml
5 mL
6,5 ml
8 x 15 ml
Diamètre max. du tube:
11 mm
12 mm
13,5 mm
16 mm
17 mm
18 mm
25,5 mm
Longueur max. du tube:
17 mm
40 mm
96 mm
100 mm
110 mm
114 mm
123 mm
Conditionnement:
1 kit
2 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Diamètre max. du tube Longueur max. du tube unitSize
15798139 38 ml 25,5 mm 110 mm 2 pièces
15708149 16 ml 18 mm 123 mm 2 pièces
15738578 12 ml 16 mm 96 mm 2 pièces
15718149 6,5 ml 13,5 mm 114 mm 2 pièces
15728149 3,5 ml 11 mm 100 mm 2 pièces
15753569 1,5/2,0 ml 11 mm 40 mm 2 pièces
15105273 8 x 15 ml 12 mm 17 mm 1 kit
15271026 5 mL 17 mm 100 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15798139 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    145.80€ / 2 pièces
    Économisez 32.20€
    18% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateurs assortis à utiliser avec le rotor HIGHConic III
Accueillez les tubes coniques dans les nacelles 50 ml pour une utilisation avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific HIGHConic III.
  • Adaptateurs pour faire fonctionner divers tubes dans le rotor HIGHConic III.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Fond rond
Matériau PP
Capacité 38 ml
Diamètre max. du tube 25,5 mm
Longueur max. du tube 110 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor HIGHConic III (75005709)
Description Adaptateurs pour tubes à fond rond de 38 ml utilisés dans le rotor HIGHConic III
Nbre de positions 1
Dimension du tube 38 ml
Nb par paquet 2