Learn More
Fisherbrand™ Adaptateurs pour tubes à échantillons
Code produit 11833503
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes à échantillons de 0,4 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11833503 Tubes à échantillons de 0,4 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11833503 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur C1206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    45.12€ / 6 pièces
    Économisez 4.23€
    8% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour une utilisation avec des microcentrifugeuses. Fisherbrand™ Les adaptateurs pour tubes d'échantillons sont durables et résistants.
  • De couleur blanche
  • Disponibles pour différentes tailles de tubes
Spécification
Type Adapter
À utiliser avec (équipement) Tubes à échantillons de 0,4 ml
Nb par paquet 6/boîte