Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs pour godet rond de rotor A-4-38
Code produit 11512215 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
1,5 à 2 ml
15 ml
2,6 à 7 ml
25 mL
85 mL
9 à 15 ml
Type de tube:
Eppendorf
Falcon conique
Fond rond
Monovette
Oak Ridge
Vacutainer
Étalon
Conditionnement:
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Type de tube unitSize
11512215 2,6 à 7 ml Vacutainer 2 pièces
11883882 15 ml Fond rond 2 pièces
10402652 1,5 à 2 ml Eppendorf 2 pièces
10659651 85 mL Oak Ridge 2 pièces
10574832 25 mL Étalon 2 pièces
11572215 9 à 15 ml Monovette 2 pièces
10166461 15 ml Falcon conique 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11512215 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702719005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grande variété d’adaptateurs pour tous les types de tubes de prélèvement sanguin et tubes de culture cellulaire
  • Adaptateur pour rotor A-4-38
  • Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Type de tube Vacutainer
Capacité 2,6 à 7 ml
À utiliser avec (équipement) Godet rond dans le rotor A-4-38
Taille de l’alésage (métrique) 12 mm
Nbre de positions 20
Nb par paquet 2/boîte