Description
- Adaptateur pour rotor A-4-38
- Pour la centrifugation de tubes de prélèvement sanguin ou de tubes coniques
Specifications
Specifications
| Type | Adapter |
| Type de tube | Fond rond |
| Capacité | 15 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Godet rond dans le rotor A-4-38 |
| Taille de l’alésage (métrique) | 16 mm |
| Nbre de positions | 16 |
| Nb par paquet | 2/boîte |