Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors à godets oscillants TX-150
Code produit 15105253 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tube:
Microtube
Tube conique ou à jupe 50 ml
Tube de prélèvement sanguin 3/5 ml
Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Tube ouvert à fond rond 100 ml
Tube pour FIV 11 ml
Tube universel plat/à jupe 25 ml
Tube à urine 13 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de tube Conditionnement
15105253 Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml 4 pièces
15145263 Tube universel plat/à jupe 25 ml 4 pièces
15165243 Tube de prélèvement sanguin 3/5 ml 1 pièce
15183263 Tube pour FIV 11 ml 4 pièces
15135243 Tube conique ou à jupe 50 ml 4 pièces
15195243 Tube ouvert à fond rond 100 ml 4 pièces
15135263 Microtube 4 pièces
15551510 Tube à urine 13 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15105253 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    346.50€ / 4 pièces
    Économisez 85.50€
    19% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Assortiment d’adaptateurs pour tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Capacité 5/7 ml
Diamètre max. du tube 13 mm
Longueur max. du tube 116 mm
À utiliser avec (équipement) Godets coniques de 50 ml pour rotor TX-150