Learn More
Interscience Adaptateur pour boîte de Petri
Code produit 13425199
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Compteur de colonies automatique, Scan 300/500/1200
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13425199 Compteur de colonies automatique, Scan 300/500/1200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13425199 Fournisseur Interscience Code fournisseur 436005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    137.38€ / 1 pièces
    Économisez 1.62€
    1% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Adaptateur pour boîte de Petri (55 mm)
Adaptateur pour boîtes de Petri de diamètre 55 mm pour Scan 300/500/1200 (accessoire optionnel)
Spécification
Description Adaptateur pour boîtes de Petri de diamètre 55 mm pour Scan 300/500/1200 (accessoire optionnel)
Type Boîte de Petri de contact
À utiliser avec (équipement) Compteur de colonies automatique, Scan 300/500/1200