Learn More
HUBER Adaptateurs, filetage femelle à mâle
Description
Adaptateur 90°
90° adaptateur : Filetage femelle M24 x 1,5 à filetage mâle M24 x 1,5
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Filetage femelle M24 x 1,5 à filetage mâle M24 x 1,5 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 0,143 kg |
| Type | Adaptateur |