Learn More
Adavosertib, MedChemExpress
Code produit 16444338
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444338 10 mg
16417057 5 mg
16400667 50 mg
16415256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16444338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10993
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Adavosertib (AZD-1775; MK-1775) is a potent Wee1 inhibitor with an IC50 of 5.2 nM.
Adavosertib (AZD-1775
Spécification
Nom chimique ou matériau Adavosertib
CAS 955365-80-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H32N8O2
Quantité 10 mg
Synonyme AZD1775 MK-1775
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (249.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(N(C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C21)C5=NC(C(O)(C)C)=CC=C5)CC=C
Poids moléculaire (g/mol) 500.6
Poids de la formule 500.6
Pourcentage de pureté 98.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease