Learn More
Cytiva Milieu ADCF-MAb
Code produit 10094723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Flacon de 500 mL
Flacon de 1 000 mL
Six flacons de 1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10094723 Six flacons de 1 000 mL 6 pièces
10788134 Flacon de 500 mL 500mL
10397042 Flacon de 1 000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10094723 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30349.LS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    313.30€ / 6 pièces
    Économisez 182.70€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Augmentez les rendements des procédés pour la fabrication d’anticorps monoclonaux (MAbs) avec le™ milieu ADCF-MAb HyClone™, un milieu sans protéines ne contenant aucun composant dérivé d’animaux.
  • ADCF
  • Conception métabolique pour un haut rendement cellulaire et de production d’anticorps monoclonaux
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
  • Contient de la L-glutamine et du poloxamère 188
  • Les formulations sans L-glutamine supportent le système d’expression génétique GS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification None
Forme Liquide
Type de produit Milieu liquide ADCF-mAb
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Poloxamère 188, HEPES, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans protéines, Sans rouge de phénol
Quantité Six flacons de 1 000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description avec L-glutamine