Learn More
Cytiva Milieu ADCF-MAb
Code produit 10397042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Flacon de 500 mL
Flacon de 1 000 mL
Six flacons de 1 000 mL
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10397042 Flacon de 1 000 mL 1000mL
10788134 Flacon de 500 mL 500mL
10094723 Six flacons de 1 000 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10397042 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30349.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.45€
    57.44€ / 1000mL
    Économisez 29.01€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Augmentez les rendements des procédés pour la fabrication d’anticorps monoclonaux (MAbs) avec le™ milieu ADCF-MAb HyClone™, un milieu sans protéines ne contenant aucun composant dérivé d’animaux.
  • ADCF
  • Conception métabolique pour un haut rendement cellulaire et de production d’anticorps monoclonaux
  • Permet une adaptation directe ou séquentielle
  • Traçabilité des composants
  • Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
  • Contient de la L-glutamine et du poloxamère 188
  • Les formulations sans L-glutamine supportent le système d’expression génétique GS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Classification None
Forme Liquide
Type de produit Milieu liquide ADCF-mAb
Stérilité Sterile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Avec additifs Glutamine, Poloxamère 188, HEPES, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans protéines, Sans rouge de phénol
Quantité Flacon de 1 000 mL
Certifications/Conformité BPFa
Contenu et stockage 2° à 8°C, à l’abri de la lumière
Description avec L-glutamine