Learn More
Memmert™ Carte mémoire Xl supplémentaire de 32 Ko (max. 40 rampes), vierge, formatée, pour Ttc256
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
Includes
Carte mémoire XL de 32 Ko
Pour une régulation continue du système de chauffage/refroidissement Peltier sans réfrigérant.
Deux capteurs PT-100 de classe A dans un circuit à 4 fils pour le transfert de fonction, plus une minuterie de programme sur sept jours et une minuterie de rampe pour 40 rampes maximum, réglables de 1 min à 999 h. Précision d’affichage de 0,1 °C du point de consigne, des valeurs réelles et des surchauffes.
Protection multiple anti-surchauffe avec alarme sonore et visuelle : contrôleur électronique numérique de sur-température Classe 3.3 pour min /sous- et max. /sur-température, fonction de sécurité automatique pour les sur-températures et les sous-températures.
Documentation longue sur six mois grâce à la mémoire en anneau pour enregistreur de données - 1 024 ko.
Une interface d’imprimante parallèle pour imprimantes à jet d’encre compatibles PCL3 plus RS232 ou R485 incluant le logiciel Celsius 2005.
Carte mémoire pour 40 rampes de 32 Ko et certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C.
Deux capteurs PT-100 de classe A dans un circuit à 4 fils pour le transfert de fonction, plus une minuterie de programme sur sept jours et une minuterie de rampe pour 40 rampes maximum, réglables de 1 min à 999 h. Précision d’affichage de 0,1 °C du point de consigne, des valeurs réelles et des surchauffes.
Protection multiple anti-surchauffe avec alarme sonore et visuelle : contrôleur électronique numérique de sur-température Classe 3.3 pour min /sous- et max. /sur-température, fonction de sécurité automatique pour les sur-températures et les sous-températures.
Documentation longue sur six mois grâce à la mémoire en anneau pour enregistreur de données - 1 024 ko.
Une interface d’imprimante parallèle pour imprimantes à jet d’encre compatibles PCL3 plus RS232 ou R485 incluant le logiciel Celsius 2005.
Carte mémoire pour 40 rampes de 32 Ko et certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambre d'essais environnementaux TTC256 |
| Type | Carte à puce |