Learn More
Thermo Scientific™ Additional Activated Carbon Filter
Code produit 10003084 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Adaptation rétrofit aux armoires Herasafe KS / Safe 2020 de 0,9 m
Adaptation rétrofit aux armoires de 1,2 / 1,5 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10003084 Adaptation rétrofit aux armoires de 1,2 / 1,5 m 1 pièce
11861521 Adaptation rétrofit aux armoires Herasafe KS / Safe 2020 de 0,9 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10003084 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50073773
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Additional exhaust carbon filters can be fitted on top of the BSC, but should only be used for traces of solvents being used as an adjunct to microbiological study.
  • Filtre au charbon activé
  • Raccords compris.
  • Des filtres d’évacuation à carbone supplémentaires peuvent être installés sur le haut de l’ESB, mais ne doivent être utilisés que pour les traces de solvants employés comme adjuvant dans les études microbiologiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 12469
Type de produit Filtre
Type de filtre Activated Carbon
Comprend Raccords
À utiliser avec (équipement) Adaptation rétrofit aux armoires de 1,2 / 1,5 m