Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable supplémentaire pour IF160, électropolie
Code produit 17566715 Tous les produits Memmert Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Porte en verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau unitSize
17566715 Porte en verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17566715 Fournisseur Memmert™ Code fournisseur IF160E20165
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La grille supplémentaire est dotée d’une construction robuste en acier inoxydable.
  • Acier inoxydable
  • Électropolie
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateur IF160
Matériau Porte en verre
Type Grille