Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable supplémentaire pour IF450plus, option de chambre renforcée
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
- Renforcé
- Acier inoxydable
- Électropolie
- Charge max. de 60 kg
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) d’étagère | 60 kg |
| À utiliser avec (équipement) | Incubateur IF450plus |
| Matériau | Porte en verre |
| Type | Grille renforcée |