Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable supplémentaire pour SF260, option de chambre renforcée
Tous les produits Memmert ProduitsDescription
- Renforcé
- Acier inoxydable
- Électropolie
- Charge max. de 60 kg
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Stérilisateur SF260 |
| Type de produit | Grille renforcée |
| Matériau | Acier inoxydable |