Learn More
Poudre pour fabrication additive, alliage de nickel 718 / N07718, ARMI ∣MBH
Code produit 17949659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 g
Conditionnement:
75g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17949659 75 g 75g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17949659 Fournisseur ARMI/MBH Code fournisseur IARMNI718P18
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
ARMI ∣MBH produit des matériaux de référence certifiés en alliage métallique de haute qualité et établit des normes pour Spark-OES. ICP et l'analyse élémentaire XRF. L'offre comprend l'acier, l'aluminium, le titane, le nickel, le cobalt, le cuivre, le magnésium et bien d'autres matériaux.
Poudre pour fabrication additive, alliage de nickel 718 / N07718
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphorus/Tantalum/Nitrogen/Tungsten/Oxygen/Vanadium/Copper/Manganese/Carbon/Silicon/Cobalt/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Niobium/Iron/Chromium/Nickel/Lanthanum/Silver/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Hafnium/Zirconium/Calcium/Magnesium/Selenium/Tin/Cadmium/Antimony/Arsenic/Zinc/Lead/Boron
CAS 7440-02-0
Quantité 75 g
Forme Poudre fine
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Phosphorus 0.006 %/Tantalum 0.006 %/Nitrogen 0.01 %/Tungsten 0.01 %/Oxygen 0.014 %/Vanadium 0.017 %/Copper 0.018 %/Manganese 0.026 %/Carbon 0.036 %/Silicon 0.036 %/Cobalt 0.097 %/Aluminium 0.49 %/Titanium 1.01 %/Molybdenum 3.13 %/Niobium 4.95 %/Iron 17 %/Chromium 19.6 %/Nickel 53.6 %/Lanthanum (<0.0005) %/Silver (<0.0005) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Hafnium (<0.0020) %/Zirconium (<0.0030) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tin (<0.0050) %/Cadmium (<0.0080) %/Antimony (<0.0100) %/Arsenic (<0.0100) %/Zinc (<0.0100) %/Lead (<0.0200) %/Boron (0.0007) %