Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adéfovir dipivoxil
Code produit 16661822 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16661822 10 g 10g
16651822 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16661822 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463080100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Poudre
Poids moléculaire 501,47
Type de produit Adéfovir dipivoxil
Source Source synthétique
Contenu et stockage Jusqu’à -20 °C
Doser 98,0 à 102,0 % (Titrage avec HClO4)
Conditions d’expédition conditions normales
Quantité 10 g
Couleur Blanc à blanc cassé