Learn More
Adéméthionine 1,4-Butanedisulfonate, TRC
Code produit 17998024
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17998024 10 mg 10mg
17969564 500 mg 500mg
17938914 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17998024 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA28035510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101020-79-5
Formule moléculaire 2 C15 H22 N6 O5 S. 3 C4 H10 O6 S2
Synonyme Adénosine, 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]méthylsulfonio]-5'-désoxy-, 1,4-butanedisulfonate (sel), 1,4-butanedisulfonate (sel) (2:1:2) ∣Adénosine, 5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)méthylsulfonio]-5'-désoxy-, (3S)-, 1,4-butanedisulfonate (sel), 1,4-butanedisulfonate (sel) (2:1:2) ∣1,4-acide butanedisulfonique, compl. avec (3S)-5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)méthylsulfonio]-5'-désoxydénosine 1,4-butanadisulfonate (sel) (2:2:1) ∣1,4-acide disulfonique butané, compl. avec 5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]méthylsulfonio]-5'-désoxyadénosine 1,4-butanadissulfonate (sel) (2:2:1) (9IC) ∣1,4-acide butanedisulfonique, ion(2-), bis[(3S)-5'-[(3-amino-3-carboxypropyl)méthylsulfonio]-5'-désoxydénoine], 1,4-butanedisulfonate (1:2) (sel) ∣1,4-acide butanedisulfonique, ion(2-), bis[5'-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]méthylsulfonio]-5'-désoxyadénosine], 1,4-butanisulfonate (1:2) (sel)) (9IC) ∣ Adéméthionine 1,4-butanedisulfonate
Spécification
Format Purs, non dilués
Poids moléculaire 1451.62
Conditions d’expédition Température ambiante
Pureté >95% (HPLC)
Quantité 10 mg
Nom chimique ou matériau Adéméthionine 1,4-Butanedisulfonate