Learn More
Adenine, Serva Electrophoresis™
Specifications
Specifications
| CAS | 73-24-5 |
| Formule moléculaire | C5H5N5 |
| Numéro MDL | MFCD00041790 |
| Quantité | 0.1 kg |
| Synonyme | adenine, 6-aminopurine, 1h-purin-6-amine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine |
| Clé InChI | GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC1=C2NC=NC2=NC=N1 |
| Nom IUPAC | 7H-purin-6-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.13 |
| CID PubChem | 190 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Adenine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P405-Garder sous clef.