Learn More
Adénine , >98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15845048 Tous les produits Thermo Scientific Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
15845048 100 g Flacon en plastique 100g
15845248 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Code produit. 15845048 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific missing translation for 'supplierNo' J10430.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-24-5
Formule moléculaire C5H5N5
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
Numéro MDL MFCD00041790
Clé InChI GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
CID PubChem 190
ChEBI CHEBI:16708
Nom IUPAC 7H-purine-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine
Point de fusion >360°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 5777
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline