Learn More
Adénine , >98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15845248 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15845248 1 kg Flacon en plastique 1kg
15845048 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15845248 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J10430.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-24-5
Formule moléculaire C5H5N5
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
Numéro MDL MFCD00041790
Clé InChI GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
CID PubChem 190
ChEBI CHEBI:16708
Nom IUPAC 7H-purine-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Adenine
Point de fusion >360°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Numéro UN UN2811
Beilstein 5777
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.