Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénine, 99 %
Code produit 10716181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10716181 25 g Flacon en verre 25g
10746341 100 g Flacon en verre 100g
10444595 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10716181 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 147440250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-24-5
Formule moléculaire C5H5N5
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
Numéro MDL MFCD00041790
Clé InChI GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
CID PubChem 190
ChEBI CHEBI:16708
Nom IUPAC 7H-purine-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine
Absorbance 0.74 to 0.78 (A250/A260), 0.36 to 0.4 (A280/A260)
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 360°C to 365°C
Couleur Incolore à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 26, 420
Merck Index 15, 140
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,slightly soluble in ethanol,insoluble in chloroform and ether,25g/l in boiling water
Point de sublimation 220°C
Spectrophotométrie 98.0 to 102.0% (lambda max. 262nm, pH 1), molar absorptivity 13100 +/- 2%, on dry basis
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Adenine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.