Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adénine, 99 %
Code produit 11304619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11304619 50 g 50g
11402717 25 g 25g
11314619 250 g 250g
11412717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11304619 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A14906.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.40€
    84.65€ / 50g
    Économisez 8.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 73-24-5 | C5H5N5 | 135.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’adénine est utilisée comme composant actif dans les milieux déficients en bore pour cultiver la levure afin d’évaluer si la croissance de la levure est stimulée par le bore. Elle est utile en tant qu’antiseptique local et vitamine B4. De plus, elle est utilisée dans la détermination microbienne de la niacine. Elle est également utilisée comme supplément alimentaire pour les rats adultes afin d’étudier les effets de la surcharge alimentaire d’adénine. De plus, elle est utilisée dans la production de nucléotides des acides nucléiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, le méthanol et l’éthanol. Légèrement soluble dans l’eau froide. Insoluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-24-5
Formule moléculaire C5H5N5
Poids moléculaire (g/mol) 135.13
Numéro MDL MFCD00041790
Clé InChI GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
CID PubChem 190
ChEBI CHEBI:16708
Nom IUPAC 7H-purine-6-amine
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Adenine
Point de fusion >360°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 5777
Merck Index 14,152
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,methanol and ethanol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in diethyl ether.
Poids de la formule 135.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Adenine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Adenine